Learn More
Méthanol, réactif pour pesticides BAKER ANALYSED, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Verre
Conditionnement:
2.50L
Description
J.T. Solvants réactifs pour pesticides J.T. Baker BAKER ANALYZED :
- Conviennent à l’analyse de la plupart des pesticides courants, tels que le 2-chlorobiphényle, l’heptachlore, l’aldrine, le parathion, la dieldrine, l’endrine, le DDT, la dioxine, etc.
- Spécifiés aux faibles niveaux de résidus requis (5 ppm) pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et de contrôle de la qualité
- Idéaux pour les applications de chromatographie en phase gazeuse, les tests d’impuretés sensibles à l’ECD et/ou au FID, les résidus organiques et les résidus après évaporation
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methanol |
| Point de fusion | -98°C |
| CAS | 67-56-1 |
| Couleur | Incolore |
| Acidité | Max. 0.0005meq/g |
| Densité | 0.79g/cm3 at 20°C |
| Point d’ébullition | 64.7°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Limite d’explosion | 5.5 - 44 Vol % |
| Point d’éclair | 11°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Alcool Méthylique
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.