Learn More
Méthanol, anhydre, 99,9 %, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314807
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Specifications
Nom chimique ou matériau Methanol, Anhydrous
Point de fusion -98°C
Densité 0.791 g/mL
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 11°C (52°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.329
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Numéro UN 1230
Beilstein 1098229
Informations sur la solubilité Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone.
Poids de la formule 32.04
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol