Learn More
Methanol, ACS Reagent, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methanol |
Point de fusion | -98°C (literature) |
Note relative au nom | ACS Reagent, ≥99.8% |
CAS | 67-56-1 |
% max. CAS | ≤100.0000% |
Densité | 0.791 g/mL at 25 °C(lit.) |
Point d’ébullition | 64°C to 65°C |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | 11°C |
Conditionnement | Flacon en verre |