Learn More
Methanol, ACS, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Réactif ACS,≥99,8%
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Identifiants chimiques
67-56-1
32.04
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
887
Méthanol
CH4O
MFCD00004595
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CHEBI:17790
CO
Spécification
Methanol
-42°C
Incolore
0.79g/cm3
0.36
Unpleasant
CH3OH
410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C)
1098229
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Méthanol
887
32.04g/mol
8.8 (at 20°C)
67-56-1
Colorless liquid
115°C
725°C
CH4O
MFCD00004595
UN1230
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CO
32.04
CHEBI:17790
≥99.8%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P260-P280-P301 + P310-P311
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Methanol
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-659-6