Learn More
Méthanol, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
32.36€ - 337.60€
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10245850
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
177150010
1 L Flacon en verre
32.36€
1L
10674862
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
177150025
2.5 L Flacon en verre
55.17€
2.50L
10778384
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
177150050
5 L Récipient en plastique
95.29€
5L
10792791
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
177150250
25 L Bidon en plastique
337.60€
25L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals