Learn More
Méthanol, >99 %, Chem-Lab Code produit.: 13298233
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Méthanol, >99 %, Chem-Lab
Code produit. 13298233
5 L, Polyéthylène
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Polyéthylène
Code produit. 13298233
Marque: Chem Lab CL00.1301.5000
Méthanol pur pour une utilisation en laboratoire.
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
CAS 67-56-1
Densité 0.79g/mL
Quantité 5 L
Conditionnement Polyéthylène
Formule moléculaire CH4O
Numéro MDL MFCD00004595
Numéro UN UN1230
Eau <0.2%
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Poids de la formule 32.04g/mol
Pourcentage de pureté >99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol p.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol, >99 %, Chem-Lab >