Learn More
Méthanol, 99,9 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
40.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre AcroSeal™
Description
Méthanol, 99,9 %, CH4O, numéro CAS-67-56-1, méthylol, alcool méthylique, alcool colonial, carbinol, alcool de bois, naphte de bois, alcool pyroxylique, hydroxyde de méthyle, alcool de bois, alcool colombien, 1 L, 0,002 % max. (sous forme de HCOOH), 0,0005 meq/g max., 64,7°C, CHEBI:17790, incolore, 0,7910 g/ml, 200-659-6
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Méthanol |
Point de fusion | -98.0°C |
Couleur | Incolore |
Acidité | 0.002% max. (as HCOOH) |
Densité | 0.7910 g/ml |
Point d’ébullition | 64.7°C |
Quantité | 100 ml |
Point d’éclair | 12°C |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identifiant produit
- Methanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.