Learn More
Méthanol, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10124490
Méthanol, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10124490
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 10124490
Marque: Thermo Scientific Acros 268280025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Pour HPLC
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98.0°C
Note relative au nom for HPLC
Absorbance (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 250nm, 0.005 max. at 260nm, 0.02 max. at 240nm, 0.05 max. at 230nm, 0.1 max. at 220nm, 0.2 max. at 210nm, 1 max. at 205nm
Couleur Incolore à jaune
Acidité 0.0002 meq/g max.
Alcalinité 0.0002 meq/g max.
Densité 0.7910g/mL
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3280 to 1.3300
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Résidus après évaporation 5ppm max.
Gravité spécifique 0.791
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur Vapor Pressure: 128hPa at 20°C
Viscosité 0.55 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 1227
Eau 0.05% Max.
Fieser 11,322; 13,337
Merck Index 15, 6029
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2496156 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2025 Catalog Number268280010,268280025
Numéro de lot2401921 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number268280010,268280025
Numéro de lot2418402 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number268280010,268280025
Numéro de lot2419573 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number268280010,268280025
Numéro de lot2401751 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number268280010,268280025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Nom du produit
Méthanol, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals >