Learn More
Méthanol99,8 %, pour l’analyse des résidus, ECD testé pour l’analyse des pesticides, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des résidus
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methanol |
| Point de fusion | -98.0°C |
| Note relative au nom | ECD Tested, for Pesticide Analysis |
| Densité | 0.7910g/mL |
| Point d’ébullition | 64.7°C |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | 12°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Indice de réfraction | 1.3280 to 1.3300 |
| Afficher plus |