Learn More
Méthanol99,8 %, pour l’analyse des résidus, ECD testé pour l’analyse des pesticides, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10542101
Méthanol99,8 %, pour l’analyse des résidus, ECD testé pour l’analyse des pesticides, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10542101
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10542101
Marque: Thermo Scientific Acros 326630025
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des résidus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98.0°C
Note relative au nom ECD Tested, for Pesticide Analysis
Densité 0.7910g/mL
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3280 to 1.3300
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Résidus après évaporation 0.0002% max.
Gravité spécifique 0.791
Formule linéaire CH3OH
Viscosité 0.55 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 1227
Eau 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 11,322; 13,337
Merck Index 15, 6029
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Analyse de résidus
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2525540 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog Number326630010,326630025
Numéro de lot2498814 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number326630010,326630025
Numéro de lot2416005 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number326630010,326630025
Numéro de lot2053378 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number326630010,326630025
Numéro de lot2056793 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number326630010,326630025
Nom du produit
Méthanol99,8 %, pour l’analyse des résidus, ECD testé pour l’analyse des pesticides, Thermo Scientific Chemicals >