Learn More
Méthanol, + de 99,8 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
23.11 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21964" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21964" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Tambour métallique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methanol |
Point de fusion | -98.0°C |
Densité | 0.7910g/mL |
Point d’ébullition | 64.7°C |
Quantité | 500 mL |
Point d’éclair | 12°C |
Conditionnement | Flacon en verre EcoSafPak™ |
Forme physique | Liquide |
Indice de réfraction | 1.3280 to 1.3300 |
Plage de pourcentage du dosage | 99.8+% |