Learn More
Méthanol avec 0,1 % d’acide formique (v/v), certifié HPLC pour l’analyse des gradients
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
CAS | 67-56-1 |
Quantité | 2.5 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | CH4O |
Numéro MDL | MFCD00004595 |
Synonyme | methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt |
Clé InChI | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CO |
Nom IUPAC | methanol |
Poids moléculaire (g/mol) | 32.04 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methanol with 0,1% Formic acid (v/v) for HPLC Gradient analysis
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- MIXTURE LIST-Contient: Methyl alcohol, Formic acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol avec 0,1 % d’acide formique (v/v), certifié HPLC pour l’analyse des gradients >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu