Learn More
Chlorure de méthanesulfonyle, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
42.41€ - 73.06€
Identifiants chimiques
CAS | 124-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3ClO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.54 |
Numéro MDL | MFCD00007454 |
Clé InChI | QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mesyl chloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfochloride, methanesulphonyl chloride, chloro methyl sulfone, methanesulfuryl chloride, methanesulfonic acid chloride, methyl sulfonyl chloride, chloromethyl sulfone, mesylchloride |
CID PubChem | 31297 |
Nom IUPAC | Chlorure de méthanesulfonyle |
SMILES | CS(Cl)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10561751
|
Thermo Scientific Acros
125642500 |
250 mL | Flacon en verre |
42.41€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16274641
|
Thermo Scientific Acros
125645000 |
500 mL | Flacon en verre |
73.06€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
124-63-0 | |
114.54 | |
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N | |
31297 | |
CS(Cl)(=O)=O |
CH3ClO2S | |
MFCD00007454 | |
mesyl chloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfochloride, methanesulphonyl chloride, chloro methyl sulfone, methanesulfuryl chloride, methanesulfonic acid chloride, methyl sulfonyl chloride, chloromethyl sulfone, mesylchloride | |
Chlorure de méthanesulfonyle |
Spécification
Methanesulfonyl chloride | |
-33.0°C | |
161.0°C | |
Authentique | |
CH3ClO2S | |
1.4435 to 1.4455 | |
04,5 | |
15,6027 | |
mesyl chloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfochloride, methanesulphonyl chloride, chloro methyl sulfone, methanesulfuryl chloride, methanesulfonic acid chloride, methyl sulfonyl chloride, chloromethyl sulfone, mesylchloride | |
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de méthanesulfonyle | |
31297 | |
114.55 | |
Liquide |
124-63-0 | |
1.4800g/mL | |
110°C | |
99.4% min. (GC) | |
CH3SO2Cl | |
MFCD00007454 | |
01,662; 02,268; 04,326; 05,435; 06,362; 07,225; 11,322; 13,176; 17,180 | |
1.48 | |
Solubility in water: insoluble (reacts with water). Other solubilities: soluble in ethanol, ether, acetone and other, common organic solvents | |
CS(Cl)(=O)=O | |
114.54 | |
1.97 mPa.s (25°C) | |
99.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par contact cutané.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut être corrosif
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.
EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir
Mention d’avertissement GHS : danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-706-1
- Methanesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.