Learn More
Chlorure de méthanesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11660212
Chlorure de méthanesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11660212
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Code produit. 11660212
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13383.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Methanesulfonyl chloride is used as a reagent for conversion of alcohols to mesylate esters such as methanesulfonate, which is an intermediate in substitution reactions, elimination reactions, reductions, and rearrangement reactions viz. Beckmann rearrangement. It is an electrophile and acts as a source of CH3SO2+ group. It is also used to prepare beta-chloro sulfones, methanesulfonamide and heterocyclic compounds containing five membered sultones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de méthanesulfonyl est utilisé comme réactif pour la conversion des alcools en esters de mésylate tels que le méthanesulfonate, qui est un intermédiaire dans les réactions de substitution, les réactions d’élimination, les réductions et les réactions de réarrangement, à savoir le réarrangement de Beckmann. Il s’agit d’un électrophile et il sert de source au groupe de CH3SO2+. Il est également utilisé pour préparer des bêta-chloro sulfones, des méthanesulfonamides et des composés hétérocycliques contenant des sultones à cinq chaînons.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther et des solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants et les alcools. C’est un agent lacrymogène qui réagit avec l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-63-0
Formule moléculaire CH3ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 114.54
Numéro MDL MFCD00007454
Clé InChI QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesyl chloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfochloride, methanesulphonyl chloride, chloro methyl sulfone, methanesulfuryl chloride, methanesulfonic acid chloride, methyl sulfonyl chloride, chloromethyl sulfone, mesylchloride
CID PubChem 31297
Nom IUPAC Chlorure de méthanesulfonyle
SMILES CS(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanesulfonyl Chloride
Point de fusion °C to 33°C
Densité 1.477
Point d’ébullition 161°C
Point d’éclair 97°C (206°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Indice de réfraction 1.452
Quantité 100 g
Numéro UN UN3246
Beilstein 506297
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,5955
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether and organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 114.55
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP05L053 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/03/2025 Catalog NumberA13383.22,A13383.36
Numéro de lotN11H049 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2024 Catalog NumberA13383.22,A13383.36
Numéro de lotA0457353 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA13383.22,A13383.36
Numéro de lotS06K025 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/06/2024 Catalog NumberA13383.22,A13383.36
Numéro de lotQ08K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog NumberA13383.22,A13383.36
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methanesulfonyl chloride
Nom du produit
Chlorure de méthanesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >