Learn More
Solution d’acide méthanesulfonique, Honeywell™ Fluka™
Code produit. p-7120570 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
10mL
1L
Code produit. 15618320
Marque: Honeywell-Fluka 1783410ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 75-75-2
Formule moléculaire CH4O3S
Poids moléculaire (g/mol) 96.1
Numéro MDL MFCD00007518
Clé InChI AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
CID PubChem 6395
ChEBI CHEBI:27376
Nom IUPAC Acide méthanesulfonique
SMILES CS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanesulfonic Acid Solution
Note relative au nom For ion chromatography
Couleur Incolore
Forme physique Liquid
Quantité 10 mL
Formule linéaire CH3SO3H
Numéro UN UN3265
Beilstein 1446024
Poids de la formule 96.11g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) approx. 1M in water
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.039g/mL at 20°C