Learn More
Solution d’acide méthanesulfonique, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methanesulfonic Acid Solution |
Note relative au nom | For ion chromatography |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquid |
Quantité | 1 L |
Formule linéaire | CH3SO3H |
Numéro UN | UN3265 |
Beilstein | 1446024 |
Poids de la formule | 96.11g/mol |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | approx. 1M in water |