Learn More
Nickel Electro™ Boîte de stérilisation avec boîte de Pétri en acier inoxydable Metalware Range™
Code produit. 11894483 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
254 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11894483
Marque: Nickel Electro™ 6501
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La boîte de stérilisation avec boîte de Pétri en acier inoxydable Nickel Electro™ Metalware Range™ contient 10 boîtes de Pétri dans un support amovible en acier inoxydable pratique.
  • En acier inoxydable
  • Non magnétique
  • Finition brillante
  • Peuvent être stérilisées jusqu’à 120 °C ou résister à des températures de chaleur sèche jusqu’à 180 °C
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Dimensions (L x l) 254 x 115 mm
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Pour le transport et la stérilisation
Quantité Par unité
Poids (métrique) 0,76 kg
Longueur (métrique) 254 mm
Type Boîte de stérilisation