Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de stérilisation de pipettes carrées en acier inox Metalware Range™
Code produit. 12976986 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
340 mm
400 mm
430 mm
490 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12976986
Marque: Nickel Electro™ 6703/SS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gardez les pipettes stériles avec une boîte de stérilisation. Boîtes de stérilisation en acier inoxydable pour pipettes carrées Nickel Electro™ Metalware Range™ peuvent être stérilisées à la vapeur à 120 °C et résister à des températures de chaleur sèche allant jusqu’à 180 °C.
  • Profilé carré en acier inox
  • Avec couvercle
  • La forme carrée l’empêche de rouler sur la paillasse
  • Silicone dans le couvercle et la base
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Dimensions (L x l) 430 x 70 mm
Matériau Acier inoxydable
Stérilité Stérile
Comprend Avec tampons en silicone dans le couvercle et la base
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 430 mm
Type Boîte de stérilisation
À utiliser avec (équipement) Autoclave