Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en polyester métallisé pour imprimantes à transfert thermique
Code produit. p-8001586
Click to view available options
Type d’adhésif:
Acrylique, Inviolable
Acrylique, Permanent
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 11896033
Marque: Brady™ 217078
Printable, metallized polyester labels for thermal transfer printers.
Étiquette adhésive
• Résiste à l'azote liquide -196°C, congélateur - 80°C, bain-marie + 100°C, autoclave + 135°C
• Ne se détériore pas dans le temps
• Etiquettes calibrées pour microtubes, tubes, lames, paillettes ..
• Etiquette standard
• Pour microtube, cryotube, tube à centrifuger, tube PCR
• Etiquette
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Conforme RoHS selon l’amendement 2005/618/CE MCV, directive RoHS 2002/95/CE, certifiée UL, homologuée CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement None
Couleur Argent
Affichage Blank
Finition Mat
Format Die-cut
Matériau Polyester métallisé
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette imprimable par transfert thermique
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire
À utiliser avec (équipement) BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Étiquettes par rangée 3
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 3000/Bte
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 0.75 in H x 0.9 in W
Dimensions (métrique) 22,86 x 19 mm (l x H)
Plage de températures (impériale) -40°F to +248°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +120°C
Épaisseur (impériale) 0.0047 in.
Épaisseur (métrique) 0,028 mm
Répétition verticale (métrique) 21.98 mm
Dimensions (LxW) 19.05 x 22.86 mm
Longueur (impériale) 0,75 po
Longueur (métrique) 19.05 mm
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 22,86 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 22.86 mm
Hauteur (métrique) 22,86 mm
Alternate Part Number BPT-616-428