Learn More
Labcon™ MetalFree™ Microcentrifuge Tubes, 1.5 mL
MetalFree™ Microcentrifuge Tubes come in convenient, resealable bags and boast ultra low metal concentrations.
50.15€ - 156.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 12.2 mm |
---|---|
FCR max. | 40,000 x g |
Type de produit | Microcentrifuge Tube |
Graduations | 0.1, 0.5, 1, 1.5 mL |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
Code produit | Marque | Stérilité | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17887733
|
Labcon™
3014-345-000-9 |
Stérile | Sterile |
156.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17897733
|
Labcon™
3014-870-000-9 |
Non stérile | Certified Quality |
50.15€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Ultra low metal: Certified down to 1 ppb for 21 metals and elements: Aluminum, Arsenic, Cadnium, Calcium, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Lead, Lithium, Magnesium, Manganese, Mercury, Nickel, Phosphorus, Potassium, Selenium, Silicon, Sodium, Vanadium, Zinc
- Flat, easy open attached snap caps
- Side graduations and frosted writing surface
- If sterile: Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
- Protease-, Human DNA-, ATP-, RNase/DNase- and Endotoxin-free (Non-pyrogenic)
- Made of polypropylene USP Class VI resin
- Ultra high centrifuging to 40,000 x g
- Freezable to -80°C
- 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
- Made in USA
Spécification
12.2 mm | |
Microcentrifuge Tube | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP | |
1.5 mL | |
40.6 mm | |
Trace Metal Analysis | |
Bag | |
Snap Cap |
40,000 x g | |
0.1, 0.5, 1, 1.5 mL | |
Autoclavable | |
Clear | |
Polypropylène | |
500 Tubes/Pk. | |
Oui | |
Cylindrical |