Learn More
Métaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10647621
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-62-3
Formule moléculaire C8H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Numéro MDL MFCD00071549
Clé InChI GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
CID PubChem 61021
ChEBI CHEBI:81931
Nom IUPAC 2,4,6,8-tétraméthyl-1,3,5,7-tétraoxocane
SMILES CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Metaldehyde
Note relative au nom 99%
Point de fusion 246.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3CHO)4
Quantité 250 g
Beilstein 01, 602
Merck Index 14, 5923
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.02 w/w % (20°C). Other solubilities: soluble in benzene,chloroform,sparingly soluble in alcohol,ether
Point de sublimation 0112.0°C
Poids de la formule 176.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Metaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.