Learn More
Brady™ Étiquettes non-métalliques métallisées série MetaLabel™, B-413
Click to view available options
Dimensions (métrique):
25,4 x 12,7 mm (l x H)
l x H : 101.6 mm x 91.4 m
l x H : 101.6 x 50.8 mm
l x H : 12.7 x 11.09 mm
l x H : 19.05 x 6.35 mm
l x H : 25.4 x 9.52 mm
l x H : 38.1 x 12.7 mm
l x H : 38.1 x 19.05 mm
l x H : 50.8 mm x 91.4 m
l x H : 50.8 x 12.7 mm
l x H : 50.8 x 25.4 mm
l x H : 69.85 mm x 31.75 mm
l x H : 76.2 mm x 91.4 m
l x H : 76.2 x 25.4 mm
l x H : 76.2 x 50.8 mm
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Description
- Disponibles en plusieurs tailles
- Adhésif de puissance industrielle à base d’acrylique pour de multiples applications
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Homologuées UL ; homologuées cUL |
| Description | Thermal Transfer Printable Labels |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | Gris clair |
| Finition | Satin |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Métallique non métallique (B-480) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Afficher plus |