Learn More
Macherey-Nagel™ Ressorts métalliques pour inserts de flacons
À utiliser avec des microinserts pour flacons d’échantillonage automatique. Les ressorts métalliques Macherey-Nagel™ pour inserts de flacons sont des ressorts métalliques en option qui agissent comme des amortisseurs et qui empêchent la rupture lors de l’insertion ou de l’utilisation d’inserts compatibles.
Marque:  Macherey-Nagel™ 702974.1
 Afficher plus de versions de ce produit
Description
Description
  • Ressort 702974 : À utiliser avec insert de 0,3 ml pour flacons à col vissant N13 (n° fab. 702972)
  • Ressort 702974.1 : À utiliser avec un insert de 0,1 ml (n° fab. 702968) ou insert de 0,15 ml (n° fab. 702968.1) pour flacons à petite ouverture
  • Le ressort métallique protège contre les dommages pendant l’insertion ou lorsqu’une aiguille appuie sur le fond
  • Les ressorts robustes et flexibles agissent comme un amortisseur
  • Conditionnés sous forme de 100 pièces dans un sachet en polyéthylène (PE)
  • Inserts et flacons compatibles vendus séparément
Spécification
Spécification
Métal
30 mm
100 paquet
Insert de 0,1 ml (702968) ou insert de 0,15 ml (702968.1) pour flacons à petite ouverture