Learn More
Macherey-Nagel™ Ressorts métalliques pour inserts de flacons
À utiliser avec des microinserts pour flacons d’échantillonage automatique. Les ressorts métalliques Macherey-Nagel™ pour inserts de flacons sont des ressorts métalliques en option qui agissent comme des amortisseurs et qui empêchent la rupture lors de l’insertion ou de l’utilisation d’inserts compatibles.
Marque: Macherey-Nagel™ 702974
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Ressort 702974 : À utiliser avec insert de 0,3 ml pour flacons à col vissant N13 (n° fab. 702972)
- Ressort 702974.1 : À utiliser avec un insert de 0,1 ml (n° fab. 702968) ou insert de 0,15 ml (n° fab. 702968.1) pour flacons à petite ouverture
- Le ressort métallique protège contre les dommages pendant l’insertion ou lorsqu’une aiguille appuie sur le fond
- Les ressorts robustes et flexibles agissent comme un amortisseur
- Conditionnés sous forme de 100 pièces dans un sachet en polyéthylène (PE)
- Inserts et flacons compatibles vendus séparément
Spécification
Métal | |
40 mm | |
100 paquet | |
Insert de 0,3 ml pour flacon supérieur à vis N13 (702972) |