Learn More
Grant Instruments™ Connecteur de pompe métallique, joint double
Code produit. p-8328215
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour tubulure semi-rigide de 4mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15162595
Marque: Grant Instruments™ MSR4
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour tubulure semi-rigide Le connecteur de pompe métallique Grant Instruments™ s’utiliser avec les bains réfrigérés Grant et les cryothermostats
  • Connecteur d’entrée/sortie de pompe métallique
  • Le style à joint double ultra rapide s’adapte à la tubulure semi-rigide
  • Plage de températures de -20 à +100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pour tubulure semi-rigide de 4mm de diamètre
Gamme de températures de -20°C à +100°C
Type Connecteur de pompe
Matériau Métal