Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité à verres en polycarbonate et monture en métal sans nickel
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris fumé
Transparent
Description
- Protection supérieure accrue
- Des ponts et des branches TIPGRIP anti-glisse
- Branches Flex
- Revêtements anti-rayures et anti-buée
- Housse en microfibres incluse
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Certifications/Conformité | Norme européenne |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Résistants aux rayures |
Teinte de la lentille | Gris fumé |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Nb par paquet | 1 unité |
Lens Material | PC |
Matériau de la monture | Métal sans nickel |