Learn More
Microspec™ Manche pour anse en métal
Conçu pour un changement rapide des anses
Marque: Microspec™ S7
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.02700kg
Description
- Accessoire pour anses en fil de nichrome
-
Spécification
Non | |
Acier et caoutchouc | |
Noir et argent | |
Anses en fil de nichrome | |
1 de chaque |
Non stérile | |
19,71 cm | |
Manche pour anse en métal | |
197 mm |