Learn More
Sampling Systems™ Louches métal détectables
BIOPHARMA
Les louches d’échantillonnage de liquides métal détectables sont idéales pour une utilisation dans les industries alimentaires et connexes. Elles sont idéales pour prélever des échantillons liquides à partir de fûts, de bidons et de trémies. La taille d’échantillon pratique de 50 ml est parfaite pour la plupart des opérateurs.
Marque:  Sampling Systems™ M1033B-50
Code produit. 17584716
  • 13.40€ / 4 pièces
Expédition estimée: 08-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Nos louches d’échantillonnage de liquides métal détectables sont fabriquées à partir de PP spécial résistant aux produits chimiques.
  • Elles sont parfaites pour une utilisation dans les usines agroalimentaires, chimiques et pharmaceutiques.
  • Toute la gamme est fabriquée en salle blanche et conditionnée dans une salle blanche ISO classe 7 (10 000).
  • Ceci garantit la propreté du produit.
  • La conception robuste signifie qu’ils peuvent être utilisés pendant des années ou comme produit à usage unique prêt à l’emploi.
  • Les louches sont conçues pour s’adapter aux bouchons standard de 2 po.
  • Prêts à l’emploi dès la réception.
  • Elles sont idéales pour une utilisation avec des liquides, des crèmes et des pâtes.
  • La couleur bleue signifie qu’elles peuvent facilement être vues si elles sont laissées dans le liquide conformément aux directives HACCP.
  • En PP de haute qualité.
  • Conforme aux dernières exigences alimentaires de la FDA et de l’UE.
  • Le volume de 50 ml est de taille standard.
Spécification
Spécification
Polypropylène
50 ml