Learn More
Bupirimate dans de l’acétonitrile 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
Ampoule(s)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bupirimate |
Concentration | 10μg/mL |
CAS | 41483-43-6 |
Conditionnement | Ampoule(s) |
Quantité | 10 mL |
Formule moléculaire | C13H24N4O3S |
Numéro UN | 1648 |
Clé InChI | DSKJPMWIHSOYEA-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCCCC1=C(N=C(N=C1OS(=O)(=O)N(C)C)NCC)C |
Nom IUPAC | [5-butyl-2-(éthylamino)-6-méthylpyrimidine-4-yl] N,N-diméthylsulfamate |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Identifiant produit
- Standard solution Bupirimate 10ug/ml in acetonitrile
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .