Learn More
Aroclor 1254 dans de l’éther méthyl-tert-butylique 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aroclor 1254 |
Concentration | 1000μg/mL |
CAS | 11097-69-1 |
Conditionnement | Ampoule |
Quantité | 1 mL |
Type | Solution étalon à composant unique organique |
Formule moléculaire | C12H5Cl5 |
Clé InChI | AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl |
Nom IUPAC | 1,2,3-trichloro-4-(2,3-dichlorophényl)benzène |