Learn More
Aroclor 1254 dans du DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12906133
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aroclor 1254
Concentration 100μg/mL
CAS 11097-69-1
Conditionnement Ampoule
Quantité 1 mL
Type Solution étalon à composant unique organique
Formule moléculaire C12H5Cl5
Clé InChI AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl
Nom IUPAC 1,2,3-trichloro-4-(2,3-dichlorophényl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 326.422
CID PubChem 40470
Solvant ou matrice Dichloromethane