Learn More
Aroclor 1248 dans du DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Catalog Number 12996123
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Nom chimique ou matériau Aroclor 1248
Concentration 100μg/mL
CAS 12672-29-6
Conditionnement Ampoule
Quantité 1 mL
Type Solution étalon à composant unique organique
Formule moléculaire C12H6Cl4
Clé InChI UTMWFJSRHLYRPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
Nom IUPAC 1,3-dichloro-5-(3,5-dichlorophényl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 291.98
CID PubChem 36400
ChEBI CHEBI:35445
Solvant ou matrice Dichloromethane