Learn More
Aroclor 1221 dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12906013
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aroclor 1211
Concentration 100μg/mL
CAS 11104-28-2
Conditionnement Ampoule
Quantité 1 mL
Type Solution étalon à composant unique organique
Solvant ou matrice Methanol