missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aldicarbe dans de l’acétonitrile 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits

Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aldicarb |
| Conditionnement | Ampoule |
| CAS | 116-06-3 |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | C7H14N2O2S |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Numéro UN | 1648 |
| Clé InChI | QGLZXHRNAYXIBU-WEVVVXLNSA-N |
| Type | Solution étalon à composant unique organique |
| SMILES | CC(C)(C=NOC(=O)NC)SC |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Standard solution Aldicarb,2-methyl-2-(methylthio)propanal-O-(N-methylcarbamoyl)oxime 100ug/ml in acetonitrile
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu