Learn More
2-fluorobiphényle dans du DCM 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12996773
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
Ampoule(s)
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobiphenyl
Concentration 10μg/mL
CAS 321-60-8
Conditionnement Ampoule(s)
Quantité 10 mL
Formule moléculaire C12H9F
Numéro MDL MFCD00000317
Clé InChI KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 2-fluoro-1,1’-biphényle
Poids moléculaire (g/mol) 172.20
CID PubChem 67579
Solvant ou matrice Dichloromethane