Learn More
Invitrogen™ MET [M1250T] Recombinant Human Protein
The M1250T mutant of MET is both activating and displays altered substrate specificity.
2915.00€ - 13780.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000236.2, M1250T |
---|---|
À utiliser avec (application) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Formule | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Poids moléculaire | 53.7kDa |
Conditions de stockage | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15498583
|
Invitrogen™
PR7432A |
100 μg |
2915.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10007092
|
Invitrogen™
PV4272 |
1 mg |
13780.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MET (cMET) is a receptor-like tyrosine kinase whose disregulation has been linked to many types of human malignancies.
Spécification
NP_000236.2, M1250T | |
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Cytoplasmic | |
MET (HGFR) Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
53.7kDa | |
RUO - research use only | |
MET M1250T | |
Human | |
His Tag | |
Frozen |