Learn More
méso-1,2-Bis(p-tolyl)éthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10795613
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Nom chimique ou matériau meso-1, 2-Bis(p-tolyl)ethylenediamine
CAS 50764-59-5
Point de fusion 113°C to 117°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H20N2
Formule linéaire (CH3C6H4CH(NH2)-)2
Quantité 100 mg
Synonyme 1r,2s-1,2-bis 4-methylphenyl ethane-1,2-bis aminium, 1s,2r-2-azaniumyl-1,2-bis 4-methylphenyl ethyl azanium
Clé InChI UQUZLWQGLCLOBD-IYBDPMFKSA-P
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=C(C=C2)C)[NH3+])[NH3+]
Nom IUPAC [(1R,2S)-2-azaniumyl-1,2-bis(4-méthylphényl)éthyl]azane
Poids moléculaire (g/mol) 240.35
CID PubChem 7017343
Poids de la formule 240.35
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • meso-1,2-Bis(p-tolyl)ethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.