Learn More
Oxyde de mésityle, 99 %, mélange d’alpha- et de bêta-isomères, Thermo Scientific Chemicals
76.38€ - 278.39€
Identifiants chimiques
CAS | 141-79-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.14 |
Clé InChI | SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone |
CID PubChem | 8858 |
Nom IUPAC | 4-méthylpent-3-en-2-one |
SMILES | CC(=CC(=O)C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10356860
|
Thermo Scientific Acros
125600010 |
1 L | Flacon en verre |
76.38€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10366860
|
Thermo Scientific Acros
125600025 |
2.5 L | Flacon en verre |
97.18€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904821
|
Thermo Scientific Acros
125600100 |
10 L | Récipient en plastique |
278.39€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
141-79-7 | |
98.14 | |
mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone | |
4-méthylpent-3-en-2-one |
C6H10O | |
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N | |
8858 | |
CC(=CC(=O)C)C |
Spécification
Mesityl oxide | |
-53°C | |
129°C | |
Authentique | |
C6H10O | |
1.4420 to 1.446 | |
15,5978 | |
mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone | |
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthylpent-3-en-2-one | |
8858 | |
98.14 | |
Liquide, dépourvu de matières en suspension |
141-79-7 | |
0.8540g/mL | |
28°C | |
90% alpha-Isomer (GC) | |
(CH3)2C=CHCOCH3 | |
01,736 | |
0.854 | |
Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents | |
CC(=CC(=O)C)C | |
98.14 | |
0.64 mPa.s (20°C) | |
99% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-502-5
Recommended Storage : Le produit peut s’assombrir lors du stockage
- Mesityl oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.