Learn More
3M™ Visière en maille 5C
Click to view available options
Matériau : Visière en acier inox
Description
- Visière en acier inox avec finition noire mate
- Excellente stabilité, même après une longue utilisation
- Compatible avec le système d’écran de protection facial V5 3M™ pour montage sur un casque de sécurité G3000 ou G22 3M™
- Grâce aux fonctions de clipsage, il est facile et rapide de combiner l’écran de protection facial au support d’écran de protection faciale
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Homologué CE, EN 1731 |
Type de produit | Visière en maille |
À utiliser avec (équipement) | Système de protection faciale V5 |
À utiliser avec (application) | Foresterie |
Matériau | Visière en acier inox |