Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohydrate de MES, 98 % Code produit.: 11433137
Thermo Scientific Chemicals Monohydrate de MES, 98 %
Code produit. 11433137
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11433137
Marque: Thermo Scientific Chemicals A16104.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
MES monohydrate is a biological buffer often referred to as Good’s buffer. It is useful for cell culture media and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. It is also used in the purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins, blood components and growth factors. It is a useful resolving agent for very small proteins on bis-tris gels. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le MES monohydraté est un tampon biologique communément appelé tampon de Good. Il est utile pour les milieux de culture cellulaire et les formulations de tampons à base de protéines afin de maintenir un environnement stable en solution. Il est également utilisé dans les bioprocédés de purification d’anticorps, de peptides, de protéines, de composants sanguins et de facteurs de croissance. Il s’agit d’un agent de résolution utile pour les protéines très petites sur les gels bis-tris. Les solutions tampons sont utilisées comme moyen de maintenir le pH à une valeur presque constante dans une grande variété d’applications chimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.248
Numéro MDL MFCD00149409
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau MES Monohydrate
Point de fusion ∽308°C (decomposition)
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Beilstein 141319
Merck Index 14,5902
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 213.26 (195.24 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252676 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2024 Catalog NumberA16104.14,A16104.36,A16104.22
Numéro de lot10248132 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/09/2023 Catalog NumberA16104.14,A16104.36,A16104.22
Numéro de lot10240887 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/05/2022 Catalog NumberA16104.14,A16104.36,A16104.22
Numéro de lot10236807 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16104.14,A16104.36,A16104.22
Numéro de lot10191845 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16104.14,A16104.36,A16104.22
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Monohydrate de MES, 98 % >