Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solution tampon de 0,2M, pH 6,0
Code produit. 15433619
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
MES is used as a running buffer for resolving very small proteins (ex: 13 kDa) on bis-tris gels. Also used in cation-exchange chromatography and as a biological buffer in plant cell cultures. Used in various protein characterization assays. MES is also useful as a non-coordinating buffer in chemistry involving metal ions, as many common buffers (e.g. phosphate and acetate) readily form coordination complexes. MES only weakly binds Ca, Mg, Mn, and it has negligible binding with Cu(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le MES est utilisé comme tampon de charge pour résoudre de très petites protéines (p. ex : 13 kDa) sur gels Bis-Tris. Également utilisé dans la chromatographie échangeuse de cations et en tant que tampon biologique dans les cultures de cellules végétales. Utilisé dans divers dosages de caractérisation des protéines. MES est également utile comme tampon non-coordinateur en chimie impliquant des ions métalliques, car de nombreux tampons courants (p. ex. les phosphates et acétates) forment facilement des complexes de coordination. Le MES ne se lie que faiblement aux Ca, Mg, Mn et il se lie de façon négligeable au Cu(II).
Solubilité
Soluble dans lʼeau (∼1,3 M).
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.248
Numéro MDL MFCD00283848
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau MES buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration 0.2 M
pH 6.0
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water (∽1.3 M).