Learn More
Étalon de mercure pour ICP, 10 000 μg/ml dans 10 % HNO3, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
115.00€ - 256.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Hg |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.59 |
Numéro MDL | MFCD00011035 |
Clé InChI | QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23931 |
ChEBI | CHEBI:16170 |
Nom IUPAC | mercure |
SMILES | [Hg] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10365692
|
SPEX Certiprep
PLHG4-3Y |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
115.00€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10040422
|
SPEX Certiprep
PLHG4-3X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
256.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Hg | 10 000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Identifiants chimiques
7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
200.59 | |
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:16170 | |
[Hg] |
Hg | |
MFCD00011035 | |
23931 | |
mercure |
Spécification
Mercury Standard | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
MFCD00011035 | |
[Hg] | |
200.59 | |
CHEBI:16170 | |
10% HNO3 |
7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Hg | |
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N | |
mercure | |
23931 | |
Assurance |
Sécurité et traitement
Warning: Causes skin irritation, serious eye irritation Wear protective gloves/eye/face protection. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If skin/eye irritation occurs, get medical advice/attention.
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : conditions ambiantes
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, mercury
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire