Learn More
Spilfyter™ Kit de nettoyage de déversement de mercure
Code produit. 15845051 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
:
Kit de nettoyage de déversement de mercure ; à utiliser avec :petit déversement de mercure
Code produit. 15845051
Marque: Spilfyter™ 8646400
Kit de nettoyage des déversements de mercure : les kits autonomes offrent un moyen sûr et efficace de nettoyer les petits déversements de mercure.
  • Décontaminer, nettoyer et éliminer en toute sécurité les déversements dangereux
Spécification
Description Kit de nettoyage de déversement de mercure
À utiliser avec (application) Petit déversement de mercure
Comprend Poudre d’amalgamation, 270 g ; Poudre indicatrice, 250 g ; Un agitateur de substance supprimant l’émission de vapeur ; Une bouteille d’aspiration ; Une bouteille de récupération des résidus ; Un tube de mélange avec spatule ; Une éponge pour produits chimiques ; Une paire de gants en nitrile ; Un sac à déchets ; Une pelle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MERCSORB Mercury Spill Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphur, copper iodide, zinc, citric acid