Learn More
Sulfure de mercure(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4412848
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11366858
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013483.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mercury(II) sulfide, black is used chiefly as a pigment in paints, rubber and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-48-5
Formule moléculaire HgS
Poids moléculaire (g/mol) 232.65
Numéro MDL MFCD00011046
Clé InChI LGZXYFMMLRYXLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercuric sulfide, mercury ii sulfide, vermilion, mercuric sulfide red, almaden, cinnabar, ethiops mineral, mercury sulfide, red cinnabar, mercury sulphide
CID PubChem 62402
SMILES [S--].[Hg++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) sulfide
Point de fusion 583.5° (sublimation)
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC Sulfanylidènemercure
Poids de la formule 232.65
Odeur Odorless
Aspect Black powder
Densité 7.70 g/cm3