Learn More
Sulfate de mercure(II), Extra Pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10687412
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Identifiants chimiques
CAS 7783-35-9
Formule moléculaire HgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 296.65
Numéro MDL MFCD00011047
Clé InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
CID PubChem 24544
Nom IUPAC sulfate de mercure(2+)
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Couleur Blanc
pH 1
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Poids de la formule 296.64g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury(II) sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P350-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.
  • P330-Rincer la bouche.