Learn More
Sulfate de mercure(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11417807
Sulfate de mercure(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11417807
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Code produit. 11417807
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16330.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is used in medicine as a catalyst and in extracting gold and silver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé en médecine comme catalyseur et dans l’extraction de l’or et de l’argent.
Solubilité
Il est soluble dans une solution chaude de H2SO4, NaCl. Non soluble dans l’alcool, l’acétone, l’ammoniac
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Sensible à la lumière. Sensible à l’humidité. Sensible à l’air. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-35-9
Formule moléculaire HgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 296.65
Numéro MDL MFCD00011047
Clé InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24544
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) sulfate
Point de fusion (decomposition)
Quantité 50 g
Formule linéaire HgSO4
Numéro UN UN1645
Merck Index 14,5887
Informations sur la solubilité It is soluble in hot H2SO4,NaCl solution. insoluble in alcohol,acetone,ammonia
Nom IUPAC sulfate de mercure(2+)
Poids de la formule 296.65
Pourcentage de pureté ≥98%
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 6.47
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10248762 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2023 Catalog NumberA16330.0B,A16330.30,A16330.18
Numéro de lot10243559 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberA16330.0B,A16330.30,A16330.18
Numéro de lot10207478 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16330.0B,A16330.30,A16330.18
Numéro de lot10197927 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16330.0B,A16330.30,A16330.18
Numéro de lot10223857 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16330.0B,A16330.30,A16330.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury(II) sulphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric acid, mercury(2+) salt
Nom du produit
Sulfate de mercure(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals >