Learn More
Iodure de mercure(II) et d’argent, Thermo Scientific™
46.80€ - 424.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-03-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Ag2HgI4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 923.94 |
Numéro MDL | MFCD00046160 |
Clé InChI | YNTJRFXPYRRRKS-UHFFFAOYSA-J |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
7784-03-4 | |
923.94 | |
YNTJRFXPYRRRKS-UHFFFAOYSA-J |
Ag2HgI4 | |
MFCD00046160 |
Spécification
Mercury(II) silver iodide | |
Jaune | |
Ag2HgI4 | |
UN2025 | |
923.94 | |
Light sensitive |
7784-03-4 | |
Poudre | |
MFCD00046160 | |
YNTJRFXPYRRRKS-UHFFFAOYSA-J | |
923.95 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H300-H310-H330-H373
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: MERCURY COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-045-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante