Learn More
Séléniure de mercure(II), 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
104.52€ - 436.17€
Identifiants chimiques
CAS | 20601-83-6 |
---|---|
Formule moléculaire | HgSe |
Poids moléculaire (g/mol) | 279.56 |
Numéro MDL | MFCD00049743 |
Clé InChI | YQMLDSWXEQOSPP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mercury selenide, mercury ii selenide, mercury-selenium complex, mercury monoselenide, mercury 2+ selenide, mercury ii selenide trace metals basis 1g |
CID PubChem | 88609 |
Nom IUPAC | sélanylidènemercure |
SMILES | [Se]=[Hg] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11368107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022878.04 |
2 g |
104.52€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022878.09 |
10 g |
436.17€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
20601-83-6 | |
279.56 | |
YQMLDSWXEQOSPP-UHFFFAOYSA-N | |
88609 | |
[Se]=[Hg] |
HgSe | |
MFCD00049743 | |
mercury selenide, mercury ii selenide, mercury-selenium complex, mercury monoselenide, mercury 2+ selenide, mercury ii selenide trace metals basis 1g | |
sélanylidènemercure |
Spécification
Mercury(II) selenide | |
20601-83-6 | |
Poudre | |
HgSe | |
UN2025 | |
YQMLDSWXEQOSPP-UHFFFAOYSA-N | |
sélanylidènemercure | |
88609 | |
99.9% | |
8.21 g/mL |
(sublimation) | |
Gris | |
(Base des métaux) | |
MFCD00049743 | |
mercury selenide, mercury ii selenide, mercury-selenium complex, mercury monoselenide, mercury 2+ selenide, mercury ii selenide trace metals basis 1g | |
[Se]=[Hg] | |
279.56 | |
279.55 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P501c
H301-H330-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE MERCURE, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 243-910-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante