Learn More
Oxyde de mercure(II), jaune, qualité réactif
51.80€ - 239.00€
Identifiants chimiques
CAS 21908-53-2
Formule moléculaire HgO
Poids moléculaire (g/mol) 216.59
Numéro MDL MFCD00011045
Clé InChI UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
Nom IUPAC Oxomercure
SMILES O=[Hg]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11351619
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012276.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11361619
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012276.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Used as a chemical intermediate for mercury salts, organic mercury compounds, and chlorine monoxide, antiseptic in pharmaceuticals, component of dry cell batteries, pigment and glass modifier, fungicide, preservative in cosmetics, analytical reagent, formerly used in antifouling paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
21908-53-2
216.59
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Oxomercure
HgO
MFCD00011045
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
O=[Hg]
Spécification
Mercury(II) oxide
21908-53-2
Poudre
MFCD00011045
14,5883
Insoluble in water alcohol,ether,acetone,alkali,ammonia.Soluble in most acids.
O=[Hg]
216.59
Réactif
11.14 g/mL
500°C (decomposition)
Jaune
HgO
UN1641
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Oxomercure
216.59
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H300-H310-H330-H373
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: MERCURY OXIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 244-654-7
missing translation for 'rtecsNumber' : OW8750000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante