Learn More
Solution de nitrate de mercure(II). 0,05 M, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Spécification
Spécification
Point de fusion | 0°C |
Couleur | Incolore |
pH | <1 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1000 mL |
Informations sur la solubilité | Soluble in Water |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.05mol/L |
Odeur | Odorless |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Mercure(II) nitrate 0.05 mol/l
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: mercury(II) nitrate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de nitrate de mercure(II). 0,05 M, Chem Lab™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu